Merck
52183
Supelco
ヘキサコサン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)24CH3
CAS番号:
分子量:
366.71
Beilstein:
1705609
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
55-58 °C (lit.)
55-58 °C
アプリケーション
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H54/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3
InChI Key
HMSWAIKSFDFLKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
52183-VAR:
52183-250MG:
52183-BULK:
52183-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ヘキサデカン analytical standard
Supelco
52209
ヘキサデカン
スクアレン analytical standard
Supelco
442785
スクアレン
Christian Zorzetto et al.
Fitoterapia, 100, 95-109 (2014-12-03)
In the present work we carried out a phytochemical and biological investigation on three Hypericum species, i.e. Hypericum reflexum, Hypericum canariense and Hypericum grandifolium, from the Canary Islands where they are traditionally used as diuretic, wound healing, vermifuge, sedative and
プロトコル
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane