Merck
00889
Supelco
Methyl heptadecanoate-d33
analytical standard
別名:
ヘプタデカン酸-d33 メチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18D33H3O2
CAS番号:
分子量:
317.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥97.5 atom % D (NMR)
アッセイ
≥97.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
質量シフト
M+33
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
InChI Key
HUEBIMLTDXKIPR-SRIUXHGCSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
00889-10MG:
00889-VAR:
00889-50MG:
00889-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)