蒸気密度
10.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 21.1 °C)
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
369 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
密度
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI Key
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
134457-VAR:
134457-BULK:
134457-100G:
134457-2G:
134457-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane