主要文書
8.22046
Sigma-Aldrich
Docosane
for synthesis
別名:
Docosane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)20CH3
CAS番号:
分子量:
310.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
211-121-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
solid
bp
369 °C/1013 hPa
mp
44 °C
転移温度
flash point >110 °C
密度
0.794 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI Key
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup