Merck
W343900
Sigma-Aldrich
Myrtenol
≥95%, FG
別名:
(6,6-dimethyl-4-bicyclo[3.1.1]hept-3-enyl)methanol, 2-pinen-10-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
FEMA番号:
3439
EC Number:
欧州評議会番号:
10285
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.091
NACRES:
NA.21
官能:
fruity; herbaceous; minty
グレード:
FG
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥95%
光学活性
[α]20/D −51°, neat
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; herbaceous; minty
SMILES記法
CC1(C)C2CC=C(CO)C1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
RXBQNMWIQKOSCS-IUCAKERBSA-N
アプリケーション
  • Combined antimicrobial action of streptomycin and terpenes against atypical mycobacteria isolated from fish.: Research demonstrates the synergistic effects of myrtenol with streptomycin in combating atypical mycobacteria, suggesting a potential for enhancing antibiotic treatments in aquaculture (Guz et al., 2024).
生物化学的/生理学的作用
50 ppmで味覚を感じます。
その他情報
天然の存在:ビルベリ-、ブチュ油、ホップ油、ミルテ油、コショウ、ラズベリ-、スコッチスペアミント、イチゴ、ヴァ-ジニア種葉タバコ。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W343900-100G:
W343900-SAMPLE-K:
W343900-1KG:
W343900-100G-K:
W343900-SAMPLE:
W343900-VAR-K:
W343900-BULK:
W343900-5KG-K:
W343900-1KG-K:
W343900-BULK-K:
W343900-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 20, 52-52 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 54-54 (2005)