Merck
W339504
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-ミルテナール
≥97%
別名:
(−)-ミルテナール, (1R)-2-ピネン-10-アール, (1R)-6,6-ジメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタ-2-エン-2-カルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O
CAS番号:
分子量:
150.22
FEMA番号:
3395
Beilstein:
2961587
欧州評議会番号:
10379
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.106
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
光学活性
[α]20/D −15°, neat
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
220-221 °C (lit.)
密度
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; spicy; minty; cooling; woody
SMILES記法
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
30 ppmで味覚を感じます。
その他情報
天然の存在:クミンシ-ド、ジュニパ-ベリ-、コショウ、ペパ-ミント、スコッチスペアミント。
免責事項
研究開発向けまたはEUを除く食品用途向けです。小売販売用ではありません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F
引火点(℃)
78 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W339504-100G-K:
W339504-1KG-K:
W339504-250G-K:
W339504-1KG:
W339504-SAMPLE-K:
W339504-VAR-K:
W339504-250G:
W339504-100G:
W339504-SAMPLE:
W339504-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)