アッセイ
99%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +39°, c = 0.5 in chloroform
bp
245 °C (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
ketone
SMILES記法
CC1(C)[C@@H]2C[C@H]1C(C)(O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10?/m1/s1
InChI Key
VZRRCQOUNSHSGB-KTWZPZHPSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
400416-5G:
400416-BULK:
400416-1G:
400416-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)