Merck
C409
Sigma-Aldrich
(1R,3S)-(+)-ショウノウ酸
99%
別名:
(+)-カンファー酸, (1R,3S)-1,2,2-トリメチル-1,3-シクロペンタンジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O4
CAS番号:
分子量:
200.23
Beilstein:
2050204
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
光学活性
[α]20/D 46°, c = 1 in ethanol
mp
183-186 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)[C@H](CC[C@@]1(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m1/s1
InChI Key
LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-N
詳細
ショウノウ酸は、一般にテルペン(+)-カンファーの酸化により調製される二酸です。いくつかの有機反応において、キラリティー誘導剤として使用できます。
アプリケーション
(1R,3S)-(+)-ショウノウ酸は、(1R,2S,3R,5S)-2,3-ジベンジル-1,8,8-トリメチル-3-チアニウムビシクロ[3.2.1]オクタン過塩素酸塩の調製に使用できます。ピリジン(py)またはpy/メタノール(MeOH)中で硝酸ウラニルと反応させると、新規のウラニル有機集合体が得られます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C409-5G:
C409-100G:
C409-500G:
C409-VAR:
C409-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solvothermal Synthesis and Crystal Structure of Uranyl Complexes with 1, 1-Cyclobutanedicarboxylic and (1R, 3S)-(+)-Camphoric Acids-Novel Chiral Uranyl-Organic Frameworks.
Thuery P.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2006(18), 3646-3651 (2006)
Spontaneous resolution to absolute chiral induction: pseudo-kagome type homochiral Zn (II)/Co (II) coordination polymers with achiral precursors
Bisht KK and Suresh E
Journal of the American Chemical Society, 135(42), 15690-15693 (2013)
Preparation of optically active epoxides via sulfur ylides. Origin of the chiral induction.
Breau L and Durst T.
Tetrahedron Asymmetry, 2(5), 367-370 (1991)
Synthesis, characterization, and water-degradation of biorenewable polyesters derived from natural camphoric acid
Nsengiyumva O and Miller SA
Green Chemistry, 21(5), 973-978 (2019)
Carine Robert et al.
Nature communications, 2, 586-586 (2011-12-14)
The vast majority of commodity materials are obtained from petrochemical feedstocks. These resources will plausibly be depleted within the next 100 years, and the peak in global oil production is estimated to occur within the next few decades. In this