Merck
8.18318
Sigma-Aldrich
N-メチル-D-グルカミン
for resolution of racemates for synthesis
別名:
1-デオキシ-1-(メチルアミノ)-D-グルシトール, メグルミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H17NO5
CAS番号:
分子量:
195.21
Beilstein:
385906
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
228-506-9
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
~662 °F
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
210 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
129-131.5 °C (lit.)
溶解性
1000 g/L
かさ密度
300 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChI Key
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -17.0 - -15.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1