Merck
M2004
Sigma-Aldrich
N-メチル-D-グルカミン
99.0-100.5% (titration)
別名:
1-デオキシ-1-(メチルアミノ)-D-グルシトール, メグルミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H17NO5
CAS番号:
分子量:
195.21
Beilstein:
385906
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.0-100.5% (titration)
フォーム
powder
自己発火温度
~662 °F
mp
129-131.5 °C (lit.)
SMILES記法
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChI Key
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルグルカミンとしても知られるN-メチル-D-グルカミンは、アミノ糖のクラスに属する有機化合物です。これは、薬学的および生化学的用途において還元剤および緩衝剤として一般的に使用されています。N-メチル-D-グルカミンの塩は、X線造影剤や核イメージング造影剤にも使用されています。
アプリケーション
N-メチル-D-グルカミン(NMG)は、水溶液からヒ素を選択的に除去するための水溶性ポリマーを調製するための反応剤としても使用できます。また、種々のオキソアニオンを除去するための、さまざまなNMG含有樹脂およびゲルの開発にも用いられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M2004-25G:
M2004-BULK:
M2004-CH:
M2004-100G:
M2004-500G:
M2004-VAR:
M2004-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raphaëlle Renard-Penna et al.
Radiology, 275(2), 458-468 (2015-01-20)
To compare the diagnostic performance of the magnetic resonance (MR) imaging-based Prostate Imaging Reporting and Data System (PI-RADS) and a Likert scale in the detection of prostate cancer in a cohort of patients undergoing initial prostate biopsy. This institutional review
Vidhya M Ravi et al.
Life science alliance, 2(4) (2019-06-30)
When it comes to the human brain, models that closely mimic in vivo conditions are lacking. Living neuronal tissue is the closest representation of the in vivo human brain outside of a living person. Here, we present a method that
Philipp Kickingereder et al.
Neuro-oncology, 17(8), 1139-1147 (2015-03-11)
To analyze the relevance of dynamic susceptibility-weighted contrast-enhanced MRI (DSC-MRI) derived relative cerebral blood volume (rCBV) analysis for predicting response to bevacizumab (BEV) in patients with recurrent glioblastoma (rGB). A total of 127 patients diagnosed with rGB receiving either bevacizumab
Steven R Breault et al.
AJR. American journal of roentgenology, 200(3), W297-W303 (2013-02-26)
The purpose of this study was to determine the effects of age and fat content on quantitative dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI) parameters in the bone marrow of the lumbar spine and pelvis. The interreader reproducibility of this technique will also
Daniel M Sado et al.
Circulation. Cardiovascular imaging, 6(3), 392-398 (2013-04-09)
Anderson-Fabry disease (AFD) is a rare but underdiagnosed intracellular lipid disorder that can cause left ventricular hypertrophy (LVH). Lipid is known to shorten the magnetic resonance imaging parameter T1. We hypothesized that noncontrast T1 mapping by cardiovascular magnetic resonance would