Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
KITALYSIS-SM
Sigma-Aldrich
KitAlysis High-Throughput Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit-Pack of 4(ハイスループット鈴木-宮浦クロスカップリング反応スクリーニングキットパック4)
別名:
鈴木-宮浦クロスカップリング
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
官能基
phosphine
アプリケーション
鈴木‐宮浦クロスカップリング反応のためのスクリーニングキット。ステップバイステップのユーザーガイドとダウンロード可能な実験用Excelシートを、以下のハイパーリンクで提供しています。
鈴木‐宮浦クロスカップリング反応スクリーニングキットのステップバイステップのガイド
ダウンロード可能な実験用Excelシート
各キットには以下の構成要素を含むカスタマイズ可能なスクリーニングセットが4個含まれています:
  • 撹拌子を入れキャップマットを載せたガラスバイアルに入った事前に秤量した触媒、6x4個
  • トルエン、THF、n-ブタノール、DMAc、および1.5 M K3PO4水溶液のアンプル(2 mL)、各1個
  • 新しいKitAloss 24ウェル反応ブロック交換フィルム、4個
  • 撹拌子入り基質反応バイアル、4個
  • 内部標準、1個
このプロトコルに従ってTLC-MSにより反応進行をモニタリングしてください
KitAlysis Benchtop Inertion Boxおよび24-ウェル反応ブロック(別売)と併用すると最善の結果が得られます。
特徴および利点
  • 合成化学者によって設計および検査されています。
  • 24マイクロスケールの反応を並行して容易に実行できます。
  • 1 μmolの触媒、3当量の塩基、0.1 Mの濃度で10 μmolの反応。
  • 迅速な計算と電子版実験ノートへの簡単な取込みを行うためのカスタマイズ可能なExcelテンプレート。
法的情報
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • SnapIT Ampule Opener, Regular, for 1-2ml, 5-10ml, 10-15ml ampoules 1 EA
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 732117Pd-PEPPSI-IPent catalyst, ≥95% 5 µmolSDS
  • 753009SPhos Pd G2 5 µmolSDS
  • 761311cataCXium® A Pd G2 5 µmolSDS
  • 763381XPhos Pd G3, 98%, 1:1 MTBE adduct 5 µmolSDS
  • 764175P(Cy3) Pd G3, 97% 5 µmolSDS
  • 764183APhos Pd G3, 97% 5 µmolSDS
  • 900522Toluene, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLSDS
  • 900636Tetrahydrofuran, anhydrous, inhibitor-free, ZerO2®, ≥99.9% 8 mLSDS
  • 9006391-Butanol, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLSDS
  • 900634N,N-Dimethylacetamide, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLSDS
  • Degassed Potassium phosphate tribasic solution 8 mL
  • Z118850Spinbar® magnetic stirring fleas, red, L 10 mm, diam. 3 mm 1 EASDS
すべて表示 (12)
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High-Throughput Experimentation in Catalysis and Materials Science.
Gordillo A, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2014)
Spencer D Dreher et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(29), 9257-9259 (2008-06-28)
Microscale parallel experimentation was used to discover three catalyst systems capable of coupling secondary organotrifluoroborates with sterically and electronically demanding aryl chlorides and bromides. The ensuing results represent the first comprehensive study of alkylboron coupling to aryl chlorides and, in
Scientist-Led High-Throughput Experimentation (HTE) and Its Utility in Academia and Industry.
Schmink JR, et al.
Aldrichimica Acta, 46, 71-80 (2013)
Karl D Collins et al.
Nature chemistry, 6(10), 859-871 (2014-09-23)
New organic reactivity has often been discovered by happenstance. Several recent research efforts have attempted to leverage this to discover new reactions. In this Review, we attempt to unify reported approaches to reaction discovery on the basis of the practical
資料
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form.
Tools aid in kit setup for organic chemistry techniques, ensuring ease and success.
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
Materials Included in your KITALYSIS-24PD-2PK High-Throughput Screening Kit
プロトコル
A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
関連コンテンツ
有機合成における化学反応の設計および最適化の目標は、反応パラメータを正確にコントロールし、目的の分子に至る最適な反応経路を見つけることです。
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.