安全性情報
659975
Sigma-Aldrich
均一系パラジウム触媒キット I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
品質水準
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
詳細
It contains a set of seven different homogeneous palladium catalysts, useful for rapid screening of catalysis conditions. It is in sampler format with individual components packaged for multiple experiments and mini scale-up. The cost of the kit is less than the total cost of individual components.
アプリケーション
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 205869Palladium(II) acetate, reagent grade, 98% 1 gSDS
  • 208671Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride, 98% 1 gSDS
  • 216666Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99% 1 gSDS
  • 222380Allylpalladium(II) chloride dimer, 98% 1 gSDS
  • 328774Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), 97% 1 gSDS
  • 379670[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), complex with dichloromethane 1 gSDS
  • 205885Palladium(II) chloride, ReagentPlus®, 99% 1 gSDS
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)