Merck
KITALYSIS-CN
Sigma-Aldrich
KitAlysisハイスループットBuchwald-Hartwigアミノ化反応スクリーニングキット4パック
別名:
Buchwald-Hartwigアミノ化, アミノ化スクリーニングキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Amination
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
core: palladium
保管温度
room temp
詳細
KitAlysis High Throughput Buchwald–Hartwig Amination Reaction Screening Kitは、バックワルド–ハートウィグC–Nクロスカップリング反応条件の迅速かつ効率的なスクリーニングを可能にします。最適条件を迅速に特定できることにより、合成反応を短時間でスケールアップすることができます。使いやすいように、必要な化学物質はすべて事前に秤量されています。プロセスを円滑に進めるために、ステップバイステップのユーザーガイドと実験用Excelシートをダウンロードしてご利用いただけます。
アプリケーション
ユーザーの基質に基づいて実行できるスクリーニングが4個あります。各スクリーニングのステップバイステップのユーザーガイドとダウンロード可能な実験用Excelシートを、以下のハイパーリンクで提供しています。
2つの溶媒、弱塩基(Cs2CO3)
実験用Excelファイルのダウンロードはこちらから
2つの溶媒、強塩基(NaOt-Bu)
実験用Excelファイルのダウンロードはこちらから
1つの溶媒(ジオキサン)、2つの塩基
実験用Excelファイルのダウンロードはこちらから
1つの溶媒(DMAc)、2つの塩基
実験用Excelファイルのダウンロードはこちらから
各キットには以下を含むスクリーニングセットが4個含まれています:
それぞれのカスタマイズ可能なスクリーニングキットの内容
  • 磁気撹拌子入りの個別のマイクロバイアルに入った事前に秤量した触媒(1 μmol)、12X2個
  • 塩基(NaOt-BuおよびCs2CO3)、2個
  • アンプルに入った脱気済み無水溶媒(ジオキサンおよびDMAc)、2個
  • 撹拌子入り基質反応バイアル、2個
  • 内部標準、1個
  • 反応ブロック交換フィルム、4個
このプロトコルに従ってTLC-MSにより反応進行をモニタリングしてください
KitAlysis Benchtop Inertion Boxおよび24-ウェル反応ブロック(別売)と併用すると最善の結果が得られます。
特徴および利点
  • 合成化学者によって設計され検査されています。
  • 24個のマイクロスケール反応を並行して簡単に実行
  • 1 μmolの触媒、3当量の塩基、0.1 M濃度との10 μmolの反応
  • 迅速に計算し、電子実験ノートに簡単に組み込むためのカスタマイズ可能なExcelテンプレート
法的情報
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • SnapIT Ampule Opener, Regular, for 1-2ml, 5-10ml, 10-15ml ampoules 1 EA
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 900634N,N-Dimethylacetamide, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLSDS
  • 9006401,4-Dioxane, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLSDS
  • 702706Sodium tert-butoxide solution, 2 M in THF, ZerO2® 4 mLSDS
  • 747130Josiphos SL-J009-1 Pd G3 5 µmolSDS
  • 753009SPhos Pd G2 5 µmolSDS
  • 753246RuPhos Pd G2 5 µmolSDS
  • 756482P(t-Bu)3 Pd G2 5 µmolSDS
  • 761605BrettPhos Pd G3, 98% 5 µmolSDS
  • 762229tBuXPhos Pd G3, 98% 5 µmolSDS
  • 763004CPhos Pd G3, 95% 5 µmolSDS
  • 763039XantPhos Pd G3, 95% 5 µmolSDS
  • 763381XPhos Pd G3, 98%, 1:1 MTBE adduct 5 µmolSDS
  • 792357MorDalphos Pd G3 5 µmolSDS
  • 804959DavePhos-Pd-G3, 95% 5 µmolSDS
  • 804967rac-BINAP-Pd-G3, 95% 5 µmolSDS
すべて表示 (15)
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Kidney,Adrenal gland,Testes, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
High-Throughput Experimentation in Catalysis and Materials Science.
Gordillo A, et al. et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2014)
Karl D Collins et al.
Nature chemistry, 6(10), 859-871 (2014-09-23)
New organic reactivity has often been discovered by happenstance. Several recent research efforts have attempted to leverage this to discover new reactions. In this Review, we attempt to unify reported approaches to reaction discovery on the basis of the practical
Spencer D Dreher et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(29), 9257-9259 (2008-06-28)
Microscale parallel experimentation was used to discover three catalyst systems capable of coupling secondary organotrifluoroborates with sterically and electronically demanding aryl chlorides and bromides. The ensuing results represent the first comprehensive study of alkylboron coupling to aryl chlorides and, in
Scientist-Led High-Throughput Experimentation (HTE) and Its Utility in Academia and Industry.
Schmink JR, et al.
Aldrichimica Acta, 46, 71-80 (2013)
資料
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
Materials Included in your KITALYSIS-24PD-2PK High-Throughput Screening Kit
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
このキットで使われている触媒前駆体はすべて、空気および水分に対して安定な状態で販売されています。反応条件下において塩基により活性化されると、空気に対して不安定になります。うまくスケールアップするには、標準シュレンクテクニックを使うことをお勧めします。
プロトコル
Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
関連コンテンツ
Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.
有機合成における化学反応の設計および最適化の目標は、反応パラメータを正確にコントロールし、目的の分子に至る最適な反応経路を見つけることです。