反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
アプリケーション
KitAlysis™ハイスループット銅C-Nクロスカップリング反応スクリーニングキットのステップバイステップガイド
ダウンロード可能な実験用Excelシート
各キットには、以下のコンポーネントを含むカスタマイズ可能なスクリーニングセットが2つ含まれています。
- 攪拌棒付きでキャップマットを上部に備えたガラスバイアル入りの、24(6 x 4)個の事前計量済みリガンド
- リン酸カリウム:製品ラベルと蓋を備えた、事前計量済みの4個のバイアル
- 事前計量済みバイアル入りCuI(水溶性源)
- アンプル入りの4種の脱気済み無水溶媒(ジオキサン、DMAc、トルエン、およびDMSO)
- 内部標準物質:1個
- KitAlysis 24ウェル反応ブロック交換フィルム:2枚
- 原液用の撹拌棒:8個
- アンプルクラッカー
このプロトコルに従い、TLC-MSを介して反応の進行を監視してください
KitAlysisベンチトップ不活性ボックスおよび24ウェル反応ブロック(別売)とともにご使用いただくことをお勧めします。
特徴および利点
- 合成化学者によって設計および検査されています。
- 24マイクロスケールの反応を並行して容易に実行できます。
- 推奨条件:1 μmol触媒(10 mol%)0.1 M濃度、3当量ベースで10 μmol反応。
- 迅速な計算と電子版実験ノートへの簡単な取込みが行えるカスタマイズ可能でダウンロード可能なExcelテンプレート。
法的情報
推奨
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
プロトコル
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.
関連コンテンツ
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.
有機合成における化学反応の設計および最適化の目標は、反応パラメータを正確にコントロールし、目的の分子に至る最適な反応経路を見つけることです。