Merck
806447
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilino(oxo)acetic acid
別名:
[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)carbamoyl]formic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H2F5NO3
CAS番号:
分子量:
255.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
品質水準
形状
powder
SMILES記法
O=C(C(O)=O)NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
InChI
1S/C8H2F5NO3/c9-1-2(10)4(12)6(5(13)3(1)11)14-7(15)8(16)17/h(H,14,15)(H,16,17)
InChI Key
JHFLRXFZPBDINI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
806447-1G:
806447-250MG:
806447-VAR:
806447-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.