Merck
805491
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(piperidine-1-sulfonyl)anilino(oxo)acetic acid
別名:
[(2-Fluoro-6-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl)carbamoyl]formic acid, [(2-Fluoro-6-(piperidine-1-sulfonyl)phenyl)amino](oxo)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15FN2O5S
分子量:
330.33
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95% (HPLC)
品質水準
形状
powder
SMILES記法
O=S(N1CCCCC1)(C2=CC=CC(F)=C2NC(C(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C13H15FN2O5S/c14-9-5-4-6-10(11(9)15-12(17)13(18)19)22(20,21)16-7-2-1-3-8-16/h4-6H,1-3,7-8H2,(H,15,17)(H,18,19)
InChI Key
WFXNBMKFCASFSD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
805491-250MG:
805491-VAR:
805491-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.