Merck
927120
Sigma-Aldrich
BTMPO
≥95%
別名:
N1,N2-Bis(2,4,6-trimethoxyphenyl)ethanediamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24N2O8
CAS番号:
分子量:
420.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
SMILES記法
O=C(C(NC1=C(OC)C=C(OC)C=C1OC)=O)NC2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC
InChI
1S/C20H24N2O8/c1-25-11-7-13(27-3)17(14(8-11)28-4)21-19(23)20(24)22-18-15(29-5)9-12(26-2)10-16(18)30-6/h7-10H,1-6H3,(H,21,23)(H,22,24)
InChI Key
NGVJMONAWAGMOA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
BTMPO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl bromides and secondary amines.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
927120-BULK:
927120-VAR:
927120-1G:
927120-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Subhajit Bhunia et al.
The Journal of organic chemistry, 82(23), 12603-12612 (2017-11-09)
N,N'-Bis(furan-2-ylmethyl)oxalamide (BFMO), an inexpensive and conveniently available bidentate ligand, is very effective for promoting Cu-catalyzed N-arylation of anilines and cyclic secondary amines. The method enables coupling of a broad range of (hetero)aryl bromides with various (hetero)aryl amines and cyclic secondary