Merck
926728
Sigma-Aldrich
PMPBO
≥95%
別名:
N-Benzyl-N-(5-methyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)oxalamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20N2O2
CAS番号:
分子量:
344.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
mp
154-155 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C(NCC1=CC=CC=C1)=O)NC2=CC=C(C)C=C2C3=CC=CC=C3
アプリケーション
PMPBO is a ligand for the copper-catalyzed Ullman-Ma cross-coupling reaction.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
926728-VAR:
926728-1G:
926728-250MG:
926728-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Yuntong Zhai et al.
The Journal of organic chemistry, 82(9), 4964-4969 (2017-04-22)
Diaryl formation is achieved by coupling phenols and (hetero)aryl halides under the catalysis of CuI/N,N'-bis(2-phenylphenyl) oxalamide (BPPO) or CuI/N-(2-phenylphenyl)-N'-benzyl oxalamide (PPBO) at 90 °C using DMF or MeCN as the solvent. Only 0.2-2 mol % CuI and ligand are required