Merck
927163
Sigma-Aldrich
BNMO
≥95%
別名:
N1,N2-Bis(1-naphthalenylmethyl)ethanediamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H20N2O2
CAS番号:
分子量:
368.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
アプリケーション
BNMO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and alkyl alcohols.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
927163-VAR:
927163-1G:
927163-250MG:
927163-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhixiang Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(8), 3541-3549 (2019-01-29)
A robust and practical protocol for preparing alkyl aryl ethers has been developed, which relies on using two types of ligands to promote Cu-catalyzed alkoxylation of (hetero)aryl halides. The reaction scope is very general for a variety of coupling partners