Merck
926736
Sigma-Aldrich
MNBO
≥95%
別名:
N-Benzyl-N-(2-methylnaphthalen-1-yl)oxalamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18N2O2
CAS番号:
分子量:
318.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
202-203 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(Cc3ccccc3)C(=O)C(=O)Nc1c2c(ccc1C)cccc2
InChI Key
QOOOSPCWFVCKFK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
MNBO is a ligand for the copper-catalyzed Ullman-Ma cross-coupling reaction.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
926736-250MG:
926736-VAR:
926736-1G:
926736-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jie Gao et al.
Organic letters, 19(11), 2809-2812 (2017-05-23)
A class of N-(naphthalen-1-yl)-N'-alkyl oxalamides have been proven to be powerful ligands, making a coupling reaction of (hetero)aryl iodides with primary amines proceed at 50 °C with only 0.01 mol % of Cu2O and ligand as well as a coupling