製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
178-182 °C
適合性
passes test for identity (NMR)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
[O-][n+]1nc(nc2ccc(Cl)cc12)-n3ccnc3
InChI
1S/C10H6ClN5O/c11-7-1-2-8-9(5-7)16(17)14-10(13-8)15-4-3-12-6-15/h1-6H
InChI Key
IQGKIPDJXCAMSM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
33373-BULK:
33373-VAR:
33373-100MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)