安全性情報
659932
Sigma-Aldrich
BuchwaldリガンドキットI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12350000
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
品質水準
官能基
phosphine
詳細
これらのリガンドは、立体特性および電子的特性がさまざまであり、触媒状態の迅速なスクリーニングに有用です。複数の実験および小規模スケールアップに使用できるように、構成要素ごとに包装したサンプラーフォーマットで供給します。
Buchwaldホスフィンリガンドに関する詳細を確認する
アプリケーション
触媒スクリーニングキット(Catalysis Screening Kit)
パラジウム触媒アリールCおよびNカップリング反応でBuchwaldグループが使用した6種類のホスフィン配位子を含むキット。
法的情報
米国特許番号第6,307,087号および第6,395,916号に従って使用してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 638021DavePhos, 97% 1 gSDS
  • 638064XPhos, 98% 1 gSDS
  • 638072SPhos, 98% 1 gSDS
  • 638080tBuXPhos, 98% 1 gSDS
  • 638099CyJohnPhos, 97% 1 gSDS
  • 638439JohnPhos, 97% 1 gSDS
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaohua Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(22), 6653-6655 (2003-05-29)
The first general method for the Pd-catalyzed amination of aryl tosylates and benzenesulfonates was developed utilizing ligand 1, which belongs to a new generation of biaryl monophosphine ligands. In addition, the new catalyst system for the first time enables amidation
A rationally designed universal catalyst for Suzuki-Miyaura coupling processes.
Shawn D Walker et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(14), 1871-1876 (2004-04-01)
資料
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.