安全性情報
659940
Sigma-Aldrich
ホスフィンリガンドキットI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12350000
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
品質水準
官能基
phosphine
詳細
It contains a set of seven phosphine ligands with varying steric and electronic properties useful for rapid screening of catalysis conditions. It is in sampler format with individual components packaged for multiple experiments and mini scale-up. The cost of the kit is less than the total cost of individual components.
アプリケーション
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 177261DPPF, 97% 1 gSDS
  • 261971Tricyclohexylphosphine 1 gSDS
  • 2620481,3-Bis(diphenylphosphino)propane, 97% 1 gSDS
  • 287822Tri(o-tolyl)phosphine, 97% 1 gSDS
  • 578940Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate, 97% 1 gSDS
  • 383767Tri(2-furyl)phosphine, 99% 1 gSDS
  • T84409Triphenylphosphine, ReagentPlus®, 99% 1 gSDS
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Peripheral nervous system, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
引火点(°F)
356.0 °F - closed cup
引火点(℃)
180 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Xiao-Yan Feng et al.
British journal of pharmacology, 177(14), 3258-3272 (2020-03-11)
Dopamine protects the duodenal mucosa. Here we have investigated the source of dopamine in gastric juice and the mechanism underlying the effects of luminal dopamine on duodenal bicarbonate secretion (DBS) in rodents. Immunofluorescence, UPLC-MS/MS, gastric incubation and perfusion were used