Merck
KITALYSIS-RCM
Sigma-Aldrich
KitAlysis High-Throughput Medium (5, 6, 7) Ring Closing Metathesis Reaction Screening Kit - Pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Screening kit for ring closing metathesis. Step-by-step user guides and a downloadable experimental excel sheets are provided in the below hyperlinks.
Step-by-Step Guide for Ring Closing Metathesis/Cross Metathesis Reaction Screening Kit
Downloadable experimental excel file
Each kit contains 2 customizable screening sets that include the following components:
  • 6x4 pre-weighed catalysts in glass microvials loaded with stir bars and topped with cap mat.
  • 2 (2 mL) ampules each of of ClPh, PhMe, i-PrOAc, Me-THF, and TFA.
  • 1 KitAlysis 24-well reaction block replacement film.
  • 4 empty substrate stock solution reaction vials with stir bars.
  • 1 internal standard.
Monitor reaction progress via TLC-MS by following this protocol
Best when used with KitAlysis Benchtop Inertion Box and 24-well Reaction Block (sold separately).
特徴および利点
  • Designed and tested by synthetic chemists.
  • Easily run 24-microscale reaction in parallel.
  • 20 μmol reactions with 1 μmol catalyst (5 mol%), 0.2 M concentration, and optional TFA additive.
  • Customizable and downloadable excel template for quick calculations and easy incorporation into electronic laboratory notebooks.
法的情報
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • SnapIT Ampule Opener, Regular, for 1-2ml, 5-10ml, 10-15ml ampoules 1 EA
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 569747Grubbs Catalyst® M204, Umicore 3 µmolSDS
  • 569755Hoveyda-Grubbs Catalyst® M720, Umicore, 97% 3 µmolSDS
  • 579726Grubbs Catalyst® M102, Umicore, 97% 3 µmolSDS
  • 682365Grubbs Catalyst® M207, Umicore 3 µmolSDS
  • 682373Hoveyda-Grubbs Catalyst® M721, Umicore 3 µmolSDS
  • 729345Hoveyda-Grubbs Catalyst® M722, Umicore 3 µmolSDS
  • 900519Isopropyl acetate, anhydrous, ZerO2®, ≥99.6% 8 mLSDS
  • 9005202-Methyltetrahydrofuran, anhydrous, contains 250 ppm BHT as stabilizer, ZerO2®, ≥99.0% 8 mLSDS
  • 900521Chlorobenzene, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLSDS
  • 900522Toluene, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLSDS
  • Z118850Spinbar® magnetic stirring fleas, red, L 10 mm, diam. 3 mm 1 EASDS
すべて表示 (11)
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
High-Throughput Experimentation in Catalysis and Materials Science.
Gordillo A, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2014)
Karl D Collins et al.
Nature chemistry, 6(10), 859-871 (2014-09-23)
New organic reactivity has often been discovered by happenstance. Several recent research efforts have attempted to leverage this to discover new reactions. In this Review, we attempt to unify reported approaches to reaction discovery on the basis of the practical
Spencer D Dreher et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(29), 9257-9259 (2008-06-28)
Microscale parallel experimentation was used to discover three catalyst systems capable of coupling secondary organotrifluoroborates with sterically and electronically demanding aryl chlorides and bromides. The ensuing results represent the first comprehensive study of alkylboron coupling to aryl chlorides and, in
Scientist-Led High-Throughput Experimentation (HTE) and Its Utility in Academia and Industry.
Schmink JR, et al.
Aldrichimica Acta, 46, 71-80 (2013)
資料
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
プロトコル
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
関連コンテンツ
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.
有機合成における化学反応の設計および最適化の目標は、反応パラメータを正確にコントロールし、目的の分子に至る最適な反応経路を見つけることです。