Merck
900519
Sigma-Aldrich
酢酸イソプロピル
greener alternative
anhydrous, ZerO2®, ≥99.6%
別名:
酢酸イソプロピルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
102.13
Beilstein:
1740761
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.01
グレード:
ZerO2®
アッセイ:
≥99.6%
bp:
85-91 °C (lit.)
蒸気圧:
47 mmHg ( 20 °C)
グレード
ZerO2®
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
47 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.6%
フォーム
liquid
自己発火温度
894 °F
品質
anhydrous
expl. lim.
1.8 %, 37 °F
8 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.1% water
water
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChI Key
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
アプリケーション
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
法的情報
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)