安全性情報
8.20560
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetate
for synthesis
別名:
Isopropyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
102.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-561-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
61 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
460 °C
有効性
6750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-8 % (v/v)
bp
88-90 °C/1013 hPa
mp
-73 °C
転移温度
flash point 4 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChI Key
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Isopropyl acetate can be used as an:
  • Acyl donor in stereoselective biotransformations of chiral amines.
  • Alkylating agent for the isopropylation of phenols due to its easy chemisorption on the Bronsted acid sites to form alkyl cations and the release of acetic acid in the reaction that can stabilize the charged structure of phenol.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.871 - 0.873
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F
引火点(℃)
5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Isopropyl 2-ethoxyacetate-an efficient acylating agent for lipase-catalyzed kinetic resolution of amines in batch and continuous-flow modes
Olah M, et al.
Tetrahedron, 72, 7249-7255 (2016)
Catalytic performance of Al-MCM-48 molecular sieves for isopropylation of phenol with isopropyl acetate
Venkatachalam K, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 33, 478-486 (2012)