Merck
KITALYSISBASE
Sigma-Aldrich
KitAlysis High-Throughput Base Screening Kit - Pack of 2
別名:
Base screen, Base screening kit, KitAlysis base
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
官能基
phosphine
アプリケーション
Versatile base screening kit for cross-coupling reactions and other synthetic transformations. Step-by-step user guide and a downloadable experimental excel sheet are provided in the below hyperlinks.
Step-by-Step Guide for KitAlysis High-Throughput Base Reaction Screening Kit
Downloadable experimental excel file
Each kit contains 2 customizable screening sets that contain the following:
  • 7 X 2 pre-weighed bases (30 μmol) in individual microvials with magnetic stir bars
  • 4 X 2 base solutions
  • 2 empty microvials for Chemist′s Choice of base allowing customization
  • 4 degassed anhydrous solvents (DMF, MeOH, THF, Toluene)
  • 2 NEW KitAlysis 24-Well Reaction Block Replacement Films
  • 4 empty substrate stock solution reaction vials with stirbars
Monitor reaction progress via TLC-MS by following this protocol
Best when used with KitAlysis Benchtop Inertion Box and 24-well Reaction Block (sold separately).
特徴および利点
  • Designed and tested by synthetic chemists
  • Easily run 24-microscale reactions in parallel
  • 10 μmol reactions with 3 equiv. base, 0.1 M concentration
  • Customizable Excel Template for quick calculations and easy incorporation into electronic laboratory notebooks
法的情報
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Potassium bicarbonate, ACS reagent, 99.7%, powder, crystals or granules
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RDD019Potassium phosphate tribasic, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, ≥98%SDS
  • 441902Cesium carbonate, ReagentPlus®, 99%SDS
  • 757551Potassium hydroxide, anhydrous, ≥99.95% trace metals basisSDS
  • 791733Potassium acetate, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%SDS
  • 1390091,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98%SDS
  • 225770Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution, 1.0 M in THFSDS
  • 702706Sodium tert-butoxide solution, 2 M in THF, ZerO2®SDS
  • 900522Toluene, anhydrous, ZerO2®, 99.8%SDS
  • 900632Triethylamine, ZerO2®, ≥99%SDS
  • 900636Tetrahydrofuran, anhydrous, inhibitor-free, ZerO2®, ≥99.9%SDS
  • 900638N,N-Dimethylformamide, anhydrous, ZerO2®, 99.8%SDS
  • 900641Methanol, anhydrous, ZerO2®, 99.8%SDS
  • Z118850Spinbar® magnetic stirring fleas, red, L 10 mm, diam. 3 mmSDS
  • Z742110KitAlysis 24-well reaction block replacement filmSDS
  • 900501Potassium carbonate, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%SDS
  • 655104Sodium hydroxide, reagent grade, 97%, powderSDS
すべて表示 (16)
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Adrenal gland,Testes
補足的ハザード
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
引火点(°F)
-5.8 °F
引火点(℃)
-21 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
関連コンテンツ
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.
有機合成における化学反応の設計および最適化の目標は、反応パラメータを正確にコントロールし、目的の分子に至る最適な反応経路を見つけることです。