Merck
Z742108
Sigma-Aldrich
KitAlysis 24ウェル反応ブロックと不活性ボックスの組合せスターターセット
別名:
Benchtop inertion box
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
品質水準
詳細
KitAlysis Inertion Box(Z742064)とKitAlysis 24-Well Reaction BlockおよびScrewdriver Set(Z742107)を組み合わせた完璧なKitAlysis Labwareスターターキット。
実験室のドラフト(換気フード)内で酸素感受性のクロスカップリング反応を実行するための不活性環境を提供します。
KitAlysis High-Throughput Screening Kitを使用できるようにデザインされています。
構成品:
  • Inertion Box
  • 24-Well Reaction Block
  • ビット付きTorque Screwdriverセット
  • Reaction Block Replacement Screws (10ea)(反応ブロック交換用ネジ)
特徴および利点
Inertion Box
  • 不活性雰囲気下で24のマイクロスケール反応を並行して実行してください。
  • 作業領域の上に不活性ガスを一定の流れで供給します。
  • フードまたはスタンドアロンタンク上の不活性ガス弁からチューブ(別売)を簡単に取付け
24-well Reaction BlockおよびScrewdriver Set
  • 高温での加熱中に溶媒の損失を最小限に抑えるため、ブロックを密閉するように特別に設計されたTorque Screwdriver。
  • トルクの設定により、ネジの締めすぎや脱落を防止します。
  • 反応の終了後にトルクのかかったネジを簡単に取り外すための小さなドライバーが含まれています。
法的情報
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Tools aid in kit setup for organic chemistry techniques, ensuring ease and success.
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
PhotoKitAlysis Reaction Kit aids in cross-coupling reactions, offering pre-weighed components for optimization.
Materials Included in your KITALYSIS-24PD-2PK High-Throughput Screening Kit
プロトコル
Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.
A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
すべて表示
関連コンテンツ
Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.