Merck
771082
Sigma-Aldrich
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M2001
Umicore
別名:
Hoveyda-Grubbs Catalyst® MZ1c (C633), グラブス触媒®Z-選択的, [2-(1-メチルエトキシ-O)フェニルメチル-C](ニトラト-O,O'){rel-(2R,5R,7R)-アダマンタン-2,1-ジイル[3-(2,4,6-トリメチルフェニル)-1-イミダゾリジニル-2-イリデン]}ルテニウム, [2-(1-メチルエトキシ-O)フェニルメチル-C](ニトラト-O,O'){rel-(2R,5R,7S)-トリシクロ[3.3.1.13,7]デカン-2,1-ジイル[3-(2,4,6-トリメチルフェニル)-1-イミダゾリジニル-2-イリデン]}ルテニウム, グラブスZ-選択的メタセシス触媒, グラブスZ-選択的触媒, グラブス触媒®C633
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H41N3O4Ru
CAS番号:
分子量:
632.76
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
mp
200-215 °C
保管温度
2-8°C
アプリケーション
シス選択的開環メタセシス重合化およびZ-選択的オレフィンメタセシスのためのオレフィンメタセシス触媒
法的情報
Umicore社製品
製品ライセンス
この製品、その製造または使用は、Umicore PMCが所有または管理する1つ以上の発行済みまたは保留中の米国特許(および外国の相当物)で保護されています。Umicore PMCからシグマアルドリッチ、その関連会社、またはその正規販売販売業者を通じてこの製品を購入すると、限定的で1回限りの、非独占的、移転不可、譲渡不可のライセンスが購入者に付与されます。購入者がこの製品を使用することにより、第三者の所有または管理する特許が侵害される場合があります。本製品の使用により、第三者の特許権を侵害したり、ここで付与されたライセンスの範囲を超えたりしないようにする責任は、購入者が単独で負担するものとします。
製品の詳細については、www.pmc.umicore.comで各国のUmicore PMCの連絡先を参照し、お問い合わせください。
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
771082-100MG:
771082-500MG:
771082-VAR:
771082-5G:
771082-BULK:
771082-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benjamin K Keitz et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(4), 2040-2043 (2012-01-14)
Cis-selective ring-opening metathesis polymerization of several monocyclic alkenes as well as norbornene and oxanorbornene-type monomers using a C-H activated, ruthenium-based metathesis catalyst is reported. The cis content of the isolated polymers depended heavily on the monomer structure and temperature. A
Benjamin K Keitz et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(1), 693-699 (2011-11-22)
Several new C-H-activated ruthenium catalysts for Z-selective olefin metathesis have been synthesized. Both the carboxylate ligand and the aryl group of the N-heterocyclic carbene have been altered and the resulting catalysts evaluated using a range of metathesis reactions. Substitution of
関連コンテンツ
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.