577944
ホベイダ-グラブス触媒®M700
Umicore
別名:
ホベイダ-グラブス触媒®M70(C601), ホベイダ-グラブス触媒®第1世代, (ジクロロo-イソプロポキシフェニルメチレン)(トリシクロヘキシルホスフィン)ルテニウム(II), ジクロロ(2-イソプロポキシフェニルメチレン) (トリシクロヘキシルホスフィン)ルテニウム(II)
フォーム
solid
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring Opening Metathesis Polymerisation
mp
195-197 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C(c1ccccc1OC(C)C)=[Ru](\Cl)Cl.C2CCC(CC2)P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C18H33P.C10H12O.2ClH.Ru/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h16-18H,1-15H2;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
KMKCJXPECJFQPQ-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
メルクのメタセシス触媒に関する詳細を確認する
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
577944-5G:
577944-BULK:
577944-VAR:
577944-100MG:
577944-2G:
577944-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.