Merck
665029
Sigma-Aldrich
1-(1-Adamantyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride
別名:
1-(1-Adamantyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H31ClN2
CAS番号:
分子量:
358.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
mp
263-280 °C
SMILES記法
[Cl-].Cc1cc(C)c(N2CC[N+](=C2)C34CC5CC(CC(C5)C3)C4)c(C)c1
InChI
1S/C22H31N2.ClH/c1-15-6-16(2)21(17(3)7-15)23-4-5-24(14-23)22-11-18-8-19(12-22)10-20(9-18)13-22;/h6-7,14,18-20H,4-5,8-13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+,20-,22-;
InChI Key
MJOMRTQWLPXDJQ-ZFCGJYDVSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • Z-選択的オレフィンメタセシスのキレート化ルテニウム・アルコキシベンジリデン・イミダゾリデン・カルベン・ピバル酸触媒の調製
  • グラブス触媒による反応を介した、開環メタセシス重合および閉環メタセシス反応での使用
  • 第二世代グラブス型イリジウムメタセシス触媒におけるアダマンチル置換N-複素環カルベン配位子の調製
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.とのライセンス契約に基づき、研究用としてのみ販売しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
665029-VAR:
665029-100MG:
665029-500MG:
665029-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)