Merck
660035
Sigma-Aldrich
1,3-ビス(1-アダマンチル)イミダゾリウムテトラフルオロボラート
97%
別名:
1,3-ビス(トリシクロ[3.3.1.13,7]デカ-1-イル)-1H-イミダゾリウムテトラフルオロボラート, N,N'-(アダマンチル)イミダゾリウム テトラフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H33BF4N2
CAS番号:
分子量:
424.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
277-282 °C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1CC(C2)(C3)n4cc[n+](c4)C56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C23H33N2.BF4/c1-2-25(23-12-19-6-20(13-23)8-21(7-19)14-23)15-24(1)22-9-16-3-17(10-22)5-18(4-16)11-22;2-1(3,4)5/h1-2,15-21H,3-14H2;/q+1;-1/t16-,17+,18-,19-,20+,21-,22-,23-;
InChI Key
KVWCCJYLKCSVME-SVFMDKMYSA-N
アプリケーション
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
660035-BULK:
660035-VAR:
660035-1G:4548173221724
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Metal complex-catalyzed cross-coupling reactions of unactivated substrates introduce diverse phosphine ligands in chemical marketplace.
Emerging class of privileged ligands
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.