アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
182-186 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Cl-].CC(C)n1cc[n+](c1)C(C)C
InChI
1S/C9H17N2.ClH/c1-8(2)10-5-6-11(7-10)9(3)4;/h5-9H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DOFXKPAOJLLPII-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 1,3-Diisopropylimidazole-2-thione by reacting with sulfur in the presence of potassium carbonate.
- (C9H7)NiCl(1,3-diisopropylimidazol-2- ylidene) by reacting with bis-indenyl nickel-(II).
- Ruthenium N-heterocyclic carbene complexes, which are efficient catalysts for the amidation of primary alcohols and amines.
Amide Synthesis from Alcohols and Amines by the Extrusion of Dihydrogen
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
656577-1G:
656577-5G:
656577-VAR:
656577-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Acetylene chemistry's versatile applications from organic synthesis to bioorganic chemistry demand efficient synthesis methods.