About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H27ClN2
CAS番号:
分子量:
318.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アプリケーション
- ロジウム-N-複素環カルベン錯体が触媒するフェノールと臭化アリルのO-アリール化における触媒
- クロスカップリング反応触媒のためのPd-PEPPSI錯体の調製用反応物質
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.とのライセンス契約に基づき、研究用としてのみ販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
673404-VAR:
673404-500MG:
673404-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Emerging class of privileged ligands