Merck
659983
Sigma-Aldrich
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate
97%
別名:
1,3-ビス(tert-ブチル)-イミダゾール-2-イルイジニウム テトラフルオロボラート, N,N'-ビス(tert-ブチル)イミダゾリウム テトラフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21N2 · BF4
CAS番号:
分子量:
268.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
157-198 °C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)n1cc[n+](c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H21N2.BF4/c1-10(2,3)12-7-8-13(9-12)11(4,5)6;2-1(3,4)5/h7-9H,1-6H3;/q+1;-1
InChI Key
OOFLHRYFPBGTPQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate is an N-heterocyclic carbene (NHC) compound that can be prepared by reacting paraformaldehyde with tert-butyl amine and hydrogen tetrafluoroborate (35% in water).
アプリケーション
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate may be used in the preparation of di-μ-iodobis(1,3-di-tert-butylimidazolin-2-ylidene)diiododipalladium(II), a palladium(II)-NHC complex, which can catalyze Mizoroki-Heck reaction.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
659983-5G:4548173226170
659983-1G:4548173226163
659983-VAR:
659983-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, structure and catalytic application of palladium (II) complexes bearing N-heterocyclic carbenes and phosphines.
Herrmann WA, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 617, 616-628 (2001)