Merck
688487
Sigma-Aldrich
2-メシチル-2,5,6,7-テトラヒドロピロロ[2,1-c][1,2,4]トリアゾール-4-イウムクロリド
97%
別名:
Bode触媒3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18ClN3
CAS番号:
分子量:
263.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
200-205 °C
SMILES記法
[Cl-].Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2cn3CCCc3n2
InChI
1S/C14H18N3.ClH/c1-10-7-11(2)14(12(3)8-10)17-9-16-6-4-5-13(16)15-17;/h7-9H,4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
KKBONGWVMVUYPA-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • シクロプロペンの分子間ヒドロアシル化
  • 交差アシロイン縮合
  • ドミノ開環酸化還元アミド化クネーフェナーゲル縮合
  • クライゼン転位
  • ルイス酸-およびN-複素環カルベンが触媒する、縮合環化反応
  • エナンチオ選択的環化のBode触媒
法的情報
本製品は、BioBlock, Inc. と共同販売しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
688487-BULK:
688487-100MG:
688487-VAR:
688487-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Rovis has demonstrated that triazolium salt in the presence of a base can act as an N-heterocyclic carbene organocatalyst1 in highly enantioselective intramolecular Stetter reactions.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
関連コンテンツ
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.