Merck
682209
Sigma-Aldrich
2-Mesityl-5-methylimidazo[1,5-a]pyridinium chloride
97%
別名:
2-(2,4,6-Trimethylphenyl)-5-methylimidazo[1,5-a]pyridinim chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19ClN2
CAS番号:
分子量:
286.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES記法
[Cl-].Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2cc3cccc(C)n3c2
InChI
1S/C17H19N2.ClH/c1-12-8-13(2)17(14(3)9-12)18-10-16-7-5-6-15(4)19(16)11-18;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DJFXURXZOPNPGY-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
金触媒に環化異性化反応の反応物質
Stable N-heterocyclic carbene precursor.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
682209-1G:
682209-250MG:
682209-BULK:
682209-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Manuel Alcarazo et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(10), 3290-3291 (2005-03-10)
The imidazo[1,5-a]pyridine skeleton provides a versatile platform for the generation of new types of stable N-heterocyclic carbenes. Rh(I) mono- (6) and biscarbenes (7) from imidazo[1,5-a]pyridin-3-ylidenes (ImPy) and derivatives such as 13 from a mesoionic carbene were synthesized and characterized.