Merck
924245
Sigma-Aldrich
Deoxazole
≥95%
別名:
5,7-Di-tert-butyl-3-phenylbenzo[d]oxazol-3-ium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26BF4NO
CAS番号:
分子量:
395.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
215-219 °C
アプリケーション
Deoxazole is an N-heterocyclic carbene salt which activates free alcohols for a C-C cross coupling reaction with aryl halides. The MacMillan group developed a mild, robust, and selective metallaphotoredox-based cross-coupling platform for the deoxygenative coupling for free alcohols using Deoxazole, a Ni catalyst, and [Ir(dtbbpy)(ppy)2]PF6.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
924245-5G:4548173372754
924245-VAR:
924245-1G:4548173376097
924245-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhe Dong et al.
Nature, 598(7881), 451-456 (2021-09-01)
Metal-catalysed cross-couplings are a mainstay of organic synthesis and are widely used for the formation of C-C bonds, particularly in the production of unsaturated scaffolds1. However, alkyl cross-couplings using native sp3-hybridized functional groups such as alcohols remain relatively underdeveloped2. In particular