Merck
574066
Sigma-Aldrich
1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)イミダゾリウムクロリド
別名:
1,3-ジヒドロ-1,3-ジメシチル-2H-イミダゾール-2-イリデンモノヒドロクロリド, 1,3-ジメシチルイミダゾリウムクロリド, 1,3-ビス(メシチル)イミダゾリウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25ClN2
CAS番号:
分子量:
340.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reagent type: ligand
品質水準
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].Cc1cc(C)c(c(C)c1)-n2cc[n+](c2)-c3c(C)cc(C)cc3C
InChI
1S/C21H25N2.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;/h7-13H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
OTOSIXGMLYKKOW-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
574066-VAR:
574066-5G:
574066-BULK:
574066-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thi Kim Hoang Trinh et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(31), 17036-17046 (2019-07-30)
Although N-heterocyclic carbenes (NHCs) have brought profound changes in catalytic organic synthesis, their generation generally requires an inert atmosphere and harsh conditions. To overcome these limitations, an air-stable NHC photogenerator has been developed involving two mild components: 1,3-bis(mesityl)imidazolium tetraphenylborate (IMesH+BPh4-)
Thi Kim Hoang Trinh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(39), 9242-9252 (2019-04-26)
In the search of smarter routes to control the conditions of N-heterocyclic carbene (NHCs) formation, a two-component air-stable NHC photogenerating system is reported. It relies on the irradiation at 365 nm of a mixture of 2-isopropylthioxanthone (ITX) with 1,3-bis(mesityl)imidazoli(ni)um tetraphenylborate. The