アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
90-97 °C
SMILES記法
[I-].[I-].[Cu]I.[Cu]I.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.2Cu.4HI/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;;;4*1H/q4*+1;;;;/p-4
InChI Key
AVVGGLORWAVEFH-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
- To synthesize 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles via three-component click reaction.
- For the N-arylation of indoles in the presence of potassium carbonate as a base.
- In the Ullmann coupling reaction in the presence of cesium carbonate and acetonitrile.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
762504-VAR:
762504-BULK:
762504-5G:4548173362670
762504-1G:4548173362663
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.