Merck
86890
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムヨージド
≥99.0% (AT)
別名:
TBAI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(I)
CAS番号:
分子量:
369.37
Beilstein:
3916152
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
crystals
mp
141-143 °C (lit.)
SMILES記法
[I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
テトラブチルアンモニウムヨージドは、相間移動反応に使用される四級アンモニウム塩です。また、位置選択的エーテル切断反応に使用され、求核置換反応のヨウ素源としても使用されます。
アプリケーション
テトラブチルアンモニウムヨージドは、次の用途で使用できます。
  • パラジウムを触媒とする縮合トリアゾール誘導体合成の添加剤として。
  • フッ素化両親媒性コポリマーを合成するための主な中間体ポリマーであるアリル-PEG-アリルを調製するために。
  • エーテル合成の触媒として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86890-BULK:
86890-25G:4548173990088
86890-100G:4548173990071
86890-VAR:
86890-500G:4548173990095
86890-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J.M. Chong et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 2596-2596 (1987)
S. Czernecki et al.
Tetrahedron Letters, 3535-3535 (1976)
R Bryan Sears et al.
Journal of inorganic biochemistry, 121, 77-87 (2013-01-29)
The complex cis-[Ru(phpy)(phen)(CH3CN)2](+) (phpy=2-phenylpyridine, phen=1,10-phenanthroline) was investigated as a potential photodynamic therapy (PDT) agent. This complex presents desirable photochemical characteristics including a low energy absorption tail extending into the PDT window (600-850nm) and photoinduced exchange of the CH3CN ligands, generating
Erbo Shi et al.
Organic letters, 14(13), 3384-3387 (2012-06-27)
A metal-free C-H oxidation for the construction of allylic esters has been developed. The use of a commercially available and inexpensive catalyst and oxidant, and readily available starting materials, coupled with the operational simplicity of the reaction, renders the methodology
Fabio Galeotti et al.
Journal of chromatography. A, 1284, 141-147 (2013-03-05)
In this study, by using tetrabutylammonium bisulfate as ion-pairing reagent, we were able to separate all the main heparin/heparan sulfate disaccharides generated by the action of heparinases along with the main Hep tetrasaccharide possessing a 3-O-sulfate group on the sulfoglucosamine