660272
1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)イミダゾール-2-イリデン(1,4-ナフトキノン)パラジウム(0)ダイマー
Umicore
別名:
Pd(0)-ナフトキノン-1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)イミダゾール-2-イリデン、CX 12, ナフトキノン-1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)イミダゾール-2-イリデンパラジウム(0)、CX 12, ビス[1,3-ジヒドロ-1,3-(2,4,6-トリメチルフェニル)-2H-イミダゾール-2-イリデン]ビス[μ-[(2,3-η)-1,4-ナフタレンジオン-κO]]ジパラジウム、CX12
About This Item
おすすめの製品
詳細
Umicore
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES記法
O=C1C=CC(=O)c2ccccc12.O=C3C=CC(=O)c4ccccc34.Cc5cc(C)c(N6C=CN(C6=[Pd])c7c(C)cc(C)cc7C)c(C)c5.Cc8cc(C)c(N9C=CN(C9=[Pd])c%10c(C)cc(C)cc%10C)c(C)c8
InChI
1S/2C21H24N2.2C10H6O2.2Pd/c2*1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;2*11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h2*7-12H,1-6H3;2*1-6H;;
InChI Key
ZTBFODSKEBBIJJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
660272-VAR:
660272-1G:
660272-BULK:
660272-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
In collaboration with Umicore AG and Co.,1 we are pleased to offer a series of robust Pd(II) and Pd(0) complexes employed as the linchpin in C–C bond forming reactions.