Merck
725447
Sigma-Aldrich
アリル[1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)-2-イミダゾリジニリデン]クロロパラジウム(II)
Umicore, 97%
別名:
(SIPr)Pd(allyl)Cl, CX 23, アリルクロロ-[1,3-ビス-(2,6-ジイソプロピルフェニル)-2-イミダゾリジニリデン]パラジウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H43ClN2Pd
CAS番号:
分子量:
573.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
206-210 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CCN(c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)\C2=[Pd](\Cl)CC=C
InChI
1S/C27H38N2.C3H5.ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-3-2;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;3H,1-2H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
XTJGKVQARBPTDD-UHFFFAOYSA-M
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
725447-250MG:
725447-BULK:
725447-1G:
725447-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)