Merck
287628
Sigma-Aldrich
ジフルオロ酢酸エチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2CHCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
124.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.347 (lit.)
bp
99.2 °C (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
SMILES記法
CCOC(=O)C(F)F
InChI
1S/C4H6F2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
InChI Key
GZKHDVAKKLTJPO-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ethyl difluoroacetate was degraded to difluoroacetic acid by the strains of Actinobacteria.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.0 °F - closed cup
引火点(℃)
23.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
287628-5G:
287628-BULK:
287628-25G:
287628-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Screening of fluorinated materials degrading microbes.
Iwai N, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 130(4), 434-437 (2009)