Merck
142859
Sigma-Aldrich
ジフルオロ酢酸
98%
別名:
1,1-Difluoroacetic acid, 2,2-Difluoroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2CHCO2H
CAS番号:
分子量:
96.03
Beilstein:
1098588
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
密度
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)C(F)F
InChI
1S/C2H2F2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI Key
PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジフルオロ酢酸はモノカルボン酸であり、有機フッ素化合物です。ジフルオロ酢酸は、取扱いやすい試薬で、ジフルオロメチル置換基を得る際に有用です。ジフルオロ酢酸は、ヘテロ安息香酸化合物の直接C−Hジフルオロメチル化のためのジフルオロメチル化試薬として使用できます。
アプリケーション
トリフェニルホスフィンに触媒されるオルト置換のアニリンから、2-ジフルオロメチルベンズイミダゾ-ル、-オキサゾ-ル、および-チアゾ-ルを調製する際に用います。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
142859-5G:
142859-25G:
142859-VAR:
142859-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 48, 3251-3251 (2007)
Brian M Wagner et al.
Journal of chromatography. A, 1489, 75-85 (2017-02-19)
To facilitate mass transport and column efficiency, solutes must have free access to particle pores to facilitate interactions with the stationary phase. To ensure this feature, particles should be used for HPLC separations which have pores sufficiently large to accommodate
Gaëlle Blond et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(13), 2917-2922 (2002-12-20)
Ethers of trifluoroacetaldehyde hemiaminals can undergo dehydrofluorination under basic conditions to provide ethers of difluoroketene hemiaminals. The latter behave as equivalents of difluoroacetamide or difluoroacetate anions towards various electrophiles, yielding a range of difluoromethylcarbonyl products.
J N Commandeur et al.
Biochemical pharmacology, 37(23), 4495-4504 (1988-12-01)
The biotransformation and the hepato- and nephrotoxicity of the mercapturic acids (N-acetyl-1-cysteine S-conjugates) of three structurally related 2,2-difluoroethylenes were investigated in vivo in the rat. All mercapturic acids appeared to cause nephrotoxicity, without any measureable effect on the liver. The
J M Dalstein et al.
Comptes rendus des seances de la Societe de biologie et de ses filiales, 174(5), 821-825 (1980-01-01)
In the anesthetized rat, the intraperitoneal injection of 40 mg/kg sodium difluoroacetate (DFA), an activator of the pyruvate dehydrogenase, counteracted the hyperlactatemia induced by a high dose of phenformin (40 mg/kg) injected concomitantly. In the normal conscious dog, the administration