Merck
249831
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸メチル
99%
別名:
Methyl 2,2,2-trifluoroacetate, Methyl perfluoroacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COOCH3
CAS番号:
分子量:
128.05
Beilstein:
1756070
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
5.77 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.291 (lit.)
bp
43-43.5 °C (lit.)
密度
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
SMILES記法
COC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3
InChI Key
VMVNZNXAVJHNDJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フッ化セシウムまたは塩化セシウム、およびCuIと共に使用するトリフルオロ酢酸メチルは、ヨード化および臭素化芳香族(または複素芳香環)の置換反応用のトリフルオロメチル化試薬の構成成分です。アモルファスシリカによるトリフルオロ酢酸メチルの吸着が研究されています。トリフルオロ酢酸メチルからの準安定イオンの生成のフラグメンテーションメカニズムが、質量分析イオン動力学エネルギースペクトルおよびアブイニシオ分子軌道計算によって研究されています
アプリケーション
トリフルオロ酢酸メチルは、アミンやアミノ酸のトリフルオロアセチル化試薬として使用されています。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
249831-BULK:
249831-25G:
249831-VAR:
249831-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Studies of the adsorption of acetaldehyde, methyl acetate, ethyl acetate, and methyl trifluoroacetate on silica.
Natal-Santiago MA, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 140(2), 199-214 (1999)
Decomposition of metastable methyl trifluoroacetate and ethyl trifluoroacetate upon electron impact.
Sekiguchi O, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 177(1), 23-30 (1998)
Nucleophilic trifluoromethylation of aryl halides with methyl trifluoroacetate.
Langlois BR and Roques N.
Journal of Fluorine Chemistry, 128(10), 1318-1325 (2007)
Diana Bahhir et al.
PLoS genetics, 15(10), e1008410-e1008410 (2019-10-05)
Mitochondria have been increasingly recognized as a central regulatory nexus for multiple metabolic pathways, in addition to ATP production via oxidative phosphorylation (OXPHOS). Here we show that inducing mitochondrial DNA (mtDNA) stress in Drosophila using a mitochondrially-targeted Type I restriction
Helen E Vuong et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(48), 15955-15970 (2015-12-04)
An inner retinal microcircuit composed of dopamine (DA)-containing amacrine cells and melanopsin-containing, intrinsically photosensitive retinal ganglion cells (M1 ipRGCs) process information about the duration and intensity of light exposures, mediating light adaptation, circadian entrainment, pupillary reflexes, and other aspects of