Merck
214698
Sigma-Aldrich
ジクロム酸ピリジニウム
98%
別名:
PDC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2 · H2Cr2O7
CAS番号:
分子量:
376.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
152-153 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccncc1.c2ccncc2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C5H5N.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;;;;/h2*1-5H;;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
InChI Key
RCBVKBFIWMOMHF-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
二クロム酸ピリジニウムはピリジニウム塩であり、一級アルコールと二級アルコールをそれぞれアルデヒドとケトンに変換する強力な酸化剤です。
アプリケーション
第一級アルコ-ルからアルデヒドやケトンへの変換、アセタ-ルからエステルへの変換tert-ブチルヒドロパ-オキシド(製品番号213128)存在下でのジデヒドロケトンからエノンへの変換に用いられる酸化剤です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
重クロム酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
214698-5G:4548173116549
214698-100G:4548173116525
214698-25KG:
214698-BULK:
214698-500G:4548173116532
214698-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J. Mol. Catal. A: Chem., 250, 70-70 (2006)
Yihui Zhou et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 219, 932-938 (2016-10-07)
In this study, polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and methoxylated polybrominated diphenyl ethers (MeO-PBDEs) were analyzed in eleven freshwater fish species from Dianshan Lake, Shanghai, China. The highest concentrations of PBDEs and MeO-PBDEs were found in snakehead, with mean values of
Synthetic Communications, 23, 2701-2701 (1993)
J M Bokhorst et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 33(5), 825-833 (2019-12-18)
Tumor budding is a promising and cost-effective biomarker with strong prognostic value in colorectal cancer. However, challenges related to interobserver variability persist. Such variability may be reduced by immunohistochemistry and computer-aided tumor bud selection. Development of computer algorithms for this
Yong-Hua Li et al.
Epilepsy research, 128, 149-157 (2016-11-14)
Localization of the epileptogenic zone (EZ) is essential for the successful surgical treatment of medically intractable epilepsy. In the present study, stereo-EEG (SEEG) recordings were obtained from seven patients underwent presurgical evaluation for treatment of intractable epilepsy. Partial directed coherence
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis