Merck
207802
Sigma-Aldrich
二クロム酸カリウム
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
重クロム酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2Cr2O7
CAS番号:
分子量:
294.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
≥99.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
crystals
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.005% insolubles
損失
≤0.05% loss on drying
pH
3.5-5.0 (25 °C, 29.4 g/L)
mp
398 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.003%
Na: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI Key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ニクロム酸カリウムは赤橙色の固体です。その結晶は三斜晶系に属します。これは、600°C以上で加熱すると、分解して酸素、クロム酸カリウムおよび酸化クロム(III)を生成します。これは、酸性媒体中で強い酸化剤として作用します。また、これは酸化クロム(III)と、炭酸カリウムおよび硝酸塩または酸素との融合により合成できます。
アプリケーション
重クロム酸カリウムは、ハイブリッドポリマー-粘土ナノ複合材料担持重クロム酸塩試薬の調製に使用される場合があります。また、これは第一級および第二級アルコールをそれぞれ対応するアルデヒドおよびケトンへ選択的に酸化するための酸化剤としても使用される場合があります。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
重クロム酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
207802-2.5KG:4548173250588
207802-4X2.5KG:4548173250595
207802-500G:4548173114811
207802-VAR:
207802-100G:4548173114804
207802-5G:4548173250601
207802-6X500G:4548173114828
207802-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and application of polymer-clay nanocomposite-supported dichromate oxidizing agent.
El-Hamshary H, et al.
Polymer Composites, 36(11), 2066-2075 (2015)
Selective solvent-free oxidation of alcohols with potassium dichromate
Lou J-D and Xu Z-N
Tetrahedron Letters, 43(49), 8843-8844 (2002)
Nicholas James Strausfeld et al.
eLife, 9 (2020-03-04)
Descriptions of crustacean brains have focused mainly on three highly derived lineages of malacostracans: the reptantian infraorders represented by spiny lobsters, lobsters, and crayfish. Those descriptions advocate the view that dome- or cap-like neuropils, referred to as 'hemiellipsoid bodies,' are
Marcel E Sayre et al.
The Journal of comparative neurology, 527(14), 2371-2387 (2019-03-13)
Paired centers in the forebrain of insects, called the mushroom bodies, have become the most investigated brain region of any invertebrate due to novel genetic strategies that relate unique morphological attributes of these centers to their functional roles in learning
Bruno Pinto et al.
Neuron, 108(5), 887-904 (2020-10-08)
Microglia are brain-resident immune cells and regulate mechanisms essential for cognitive functions. Down syndrome (DS), the most frequent cause of genetic intellectual disability, is caused by a supernumerary chromosome 21, containing also genes related to the immune system. In the