製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.5%
形状
powder or crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
<0.005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
pH
3.6 (100 g/L)
mp
398 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, orange
微量陰イオン
sulfate (SO42-): <0.005%
微量陽イオン
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.001%
Mg: <0.0005%
Na: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: ≤0.001%
SMILES記法
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI Key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
重クロム酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2588-1KG:4548173206028
P2588-VAR:
P2588-250G:4548173206035
P2588-BULK:
試験成績書(COA)