Merck
216615
Sigma-Aldrich
クロム酸カリウム
ACS reagent, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2CrO4
CAS番号:
分子量:
194.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
≥99.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
crystals
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
6.7 (vs air)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
crystals
不純物
≤0.005% insolubles
pH
8.6-9.8 (25 °C, 5%)
mp
971 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
SMILES記法
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI Key
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
クロム酸カリウム(K2CrO4)は無機固体化合物です。主に有機化合物の合成における酸化剤として使用されます。
アプリケーション
クロム酸カリウムは以下で酸化剤として使用されます:
  • 硫酸水素テトラブチルアンモニウム触媒を使用した、第一級および第二級アルコールのアルデヒドおよびケトンへの変換。
クロム酸カリウムは以下の用途でも使用されます:
  • 硫酸鉄(II)と反応させることで磁気活性化合物を調製。
  • 第一級ハロゲン化アリルおよびハロゲン化ベンジルをアルデヒドに変換する際の試薬として。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
216615-500G:4548173117157
216615-100G:4548173117140
216615-5G:4548173250885
216615-VAR:
216615-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Zubeyde Bayram-Weston et al.
Journal of neuroscience methods, 265, 81-88 (2015-10-16)
The Golgi-Cox stain is an established method for characterising neuron cell morphology. The method highlights neurite processes of stained cells allowing the complexity of dendritic branching to be measured. Conventional rapid Golgi and Golgi-Cox methods all require fresh impregnation in
Redetermination of the structures of potassium sulphate and potassium chromate: the effect of electrostatic crystal forces upon observed bond lengths.
McGinnety JA.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 28(9), 2845-2852 (1972)
A new method of potassium chromate production from chromite and KOH-KNO3-H2O binary submolten salt system.
Sun Z, et al.
AIChE Journal, 55(10), 2646-2656 (2009)
Kyra T Newmaster et al.
Nature communications, 11(1), 1885-1885 (2020-04-22)
The oxytocin receptor (OTR) plays critical roles in social behavior development. Despite its significance, brain-wide quantitative understanding of OTR expression remains limited in postnatally developing brains. Here, we develop postnatal 3D template brains to register whole brain images with cellular
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 887-887 (1994)